Print…
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC8800-1G PC8800-5G PC8800-10G
APOSPC8800-1GEA 149 EUR
APOSPC8800-1G APOSPC8800-5G APOSPC8800-10G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine
Fórmula: C₁₂H₁₆ClFN₂
Ponto de ebulição: 103 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00816470
Número CAS: 244022-69-3
UN: 3267
ADR: 8,III