Print…
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pentafluorophenyl picolinate, Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, 2-[(Pentafluorophenoxy)carbonyl]pyridine
PC8772-1G PC8772-250MG
APOSPC8772-1GEA 285 EUR
APOSPC8772-1G APOSPC8772-250MG
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate 95%
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₄F₅NO₂
Ponto de Fusão: 55,5…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02916457
Número CAS: 188837-53-8