Print…
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-chloro-4,5-difluoro-benzene
PC8715-1G PC8715-5G PC8715-250MG
APOSPC8715-1GEA 102 EUR
APOSPC8715-1G APOSPC8715-5G APOSPC8715-250MG
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene
Fórmula: C₆H₂BrClF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142586
Número CAS: 59447-06-2