Print…
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8704-250MG PC8704-1G PC8704-5G
APOSPC8704-250MGEA 50.9 EUR
APOSPC8704-250MG APOSPC8704-1G APOSPC8704-5G
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₅BrF₃N
Ponto de Fusão: 37…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697684
Número CAS: 108274-33-5