Print…
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8694-1G PC8694-5G
APOSPC8694-1GEA 139 EUR
APOSPC8694-1G APOSPC8694-5G
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
2-Bromo-1-fluoronaphthalene
Fórmula: C₁₀H₆BrF
Ponto de ebulição: 164 °C (2 mm Hg)
Ponto de Fusão: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864690
Número CAS: 317-79-3