Print…
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Prop-2-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-1-isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC8566-1G PC8566-5G
APOSPC8566-1GEA 23.2 EUR
APOSPC8566-1G APOSPC8566-5G
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Peso Molecular: 272.223 g/mol
Ponto de Fusão: 174…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570675
Número CAS: 306935-42-2