Print…
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8542-1G PC8542-250MG
APOSPC8542-1GEA 199 EUR
APOSPC8542-1G APOSPC8542-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₉F₅N₂O₃S
Ponto de Fusão: 118…119,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09817538
Número CAS: 921939-02-8