Print…
Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dihydro-4-methyl-7-[(pentafluorophenoxy)carbonyl]-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine, Pentafluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
PC8541-1G PC8541-250MG
APOSPC8541-1GEA 321 EUR
APOSPC8541-1G APOSPC8541-250MG
Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate 97%
Perfluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate
Fórmula: C₁₅H₉F₅N₂O₃
Ponto de Fusão: 129,5…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09817508
Número CAS: 921938-83-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III