Print…
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8540-1G PC8540-250MG
APOSPC8540-1GEA 147 EUR
APOSPC8540-1G APOSPC8540-250MG
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₇F₅O₄S
Ponto de Fusão: 55,5…59.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702392
Número CAS: 910037-02-4