Print…
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dihydro-5-(ethoxycarbonyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-methylpyrimidin-2(1H)-one
PC8539-100MG PC8539-250MG
APOSPC8539-100MGEA 134 EUR
APOSPC8539-100MG APOSPC8539-250MG
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₅FN₂O₃
Ponto de Fusão: 181…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00500223
Número CAS: 5937-24-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III