Print…
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate
PC8536-1G PC8536-250MG
APOSPC8536-1GEA 220 EUR
APOSPC8536-1G APOSPC8536-250MG
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate
Fórmula: C₁₆H₆F₅NO₂S
Ponto de Fusão: 139,5…141.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702374
Número CAS: 926921-59-7