Print…
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate
PC8532-1G PC8532-250MG
APOSPC8532-1GEA 199 EUR
APOSPC8532-1G APOSPC8532-250MG
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate 97%
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
Fórmula: C₁₆H₁₁F₅N₂O₂S
Ponto de Fusão: 11…100,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702363
Número CAS: 934570-42-0