Print…
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Pentafluorophenyl 2-phenylpyridine-5-carboxylate
PC8530-1G PC8530-250MG
APOSPC8530-1GEA 256 EUR
APOSPC8530-1G APOSPC8530-250MG
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate
Fórmula: C₁₈H₈F₅NO₂
Ponto de Fusão: 113…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702345
Número CAS: 934570-41-9