Print…
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-[6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
PC8526-1G PC8526-250MG
APOSPC8526-1GEA 290 EUR
APOSPC8526-1G APOSPC8526-250MG
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₅H₁₆F₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00728815
Número CAS: 544429-25-6
UN: 3259
ADR: 8,III