Print…
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Pentafluorophenyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-5-carboxylate
PC8512-1G PC8512-250MG
APOSPC8512-1GEA 184 EUR
APOSPC8512-1G APOSPC8512-250MG
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate
Fórmula: C₁₇H₁₂F₅NO₄
Ponto de Fusão: 114,5…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702389
Número CAS: 910036-96-3