Print…
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8511-1G PC8511-250MG
APOSPC8511-1GEA 199 EUR
APOSPC8511-1G APOSPC8511-250MG
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Fórmula: C₁₇H₉F₅N₂O₂
Ponto de Fusão: 122,5…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09702352
Número CAS: 915707-42-5