Print…
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8509-1G PC8509-250MG
APOSPC8509-1GEA 220 EUR
APOSPC8509-1G APOSPC8509-250MG
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate
Fórmula: C₁₈H₈F₅NO₃
Ponto de Fusão: 60,5…61.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09064956
Número CAS: 921938-61-6