Print…
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8466-1G PC8466-500MG
APOSPC8466-1GEA 590 EUR
APOSPC8466-1G APOSPC8466-500MG
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Ethyl 3-amino-3-[3-(trifluoromethyl)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂·ClH
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243964
Número CAS: 318469-16-8