Print…
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8465-1G PC8465-500MG
APOSPC8465-1GEA 977 EUR
APOSPC8465-1G APOSPC8465-500MG
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride 97%
Ethyl 3-amino-3-[4-(trifluoromethoxy)anilino]prop-2-en-1-oate hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₃·ClH
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00243911
Número CAS: 317821-98-0