Print…
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8427-1G PC8427-5G
APOSPC8427-1GEA 212 EUR
APOSPC8427-1G APOSPC8427-5G
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide 97%
2-{1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidin-4-yl}acetohydrazide
Fórmula: C₁₃H₁₆ClF₃N₄O
Ponto de Fusão: 198…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038248
Número CAS: 537050-18-3