Print…
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-methylprop-1-ene
PC8390-1G PC8390-5G
APOSPC8390-1GEA 239 EUR
APOSPC8390-1G APOSPC8390-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Fórmula: C₁₁H₁₃F
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07775007
Número CAS: 869493-79-8