Print…
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC8373-1G PC8373-250MG PC8373-5G
APOSPC8373-1GEA 52.2 EUR
APOSPC8373-1G APOSPC8373-250MG APOSPC8373-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Peso Molecular: 301.017 g/mol
Ponto de Fusão: 125…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16628052
Número CAS: 1257535-31-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III