Print…
3,3-Difluoroallyl acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8369-1G PC8369-5G
APOSPC8369-1GEA 263 EUR
APOSPC8369-1G APOSPC8369-5G
3,3-Difluoroallyl acetate
3,3-Difluoroallyl acetate
Fórmula: C₅H₆F₂O₂
Ponto de ebulição: 59 °C (150 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16170466
Número CAS: 1597-40-6
UN: 1993
ADR: 3,III