Print…
Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-2,2-difluoroethanoyl bromide
PC8341-1G PC8341-25G PC8341-5G
APOSPC8341-1GEA 72.5 EUR
APOSPC8341-1G APOSPC8341-25G APOSPC8341-5G
Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Bromo(difluoro)acetyl bromide
Fórmula: C₂Br₂F₂O
Ponto de ebulição: 70…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153688
Número CAS: 1796-12-9
UN: 3265
ADR: 8,III