Print…
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8339-1G PC8339-250MG PC8339-5G
APOSPC8339-1GEA 311 EUR
APOSPC8339-1G APOSPC8339-250MG APOSPC8339-5G
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-2-methoxy-5-(methylthio)benzeneboronic acid
Fórmula: C₈H₁₀BFO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878322
Número CAS: 957065-83-7