Print…
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8327-1G PC8327-5G PC8327-250MG
APOSPC8327-1GEA 176 EUR
APOSPC8327-1G APOSPC8327-5G APOSPC8327-250MG
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected 97%
4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]homopiperazine, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₇H₂₂F₃N₃O₄
Ponto de Fusão: 72…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00729028
Número CAS: 306934-72-5