Print…
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Boronophenyl 4-fluoro-2-nitrophenyl ether
PC8322-1G PC8322-5G
APOSPC8322-1GEA 244 EUR
APOSPC8322-1G APOSPC8322-5G
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₂H₉BFNO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800895
Número CAS: 957062-59-8