Print…
4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluoro-4-hydroxyaniline
PC8311-1G PC8311-5G
APOSPC8311-1GEA 132 EUR
APOSPC8311-1G APOSPC8311-5G
4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
4-Amino-2,6-difluorophenol
Fórmula: C₆H₅F₂NO
Peso Molecular: 145.107 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094493
Número CAS: 126058-97-7