Print…
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: ((4-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)(4-fluorophenyl)amine
PC8281-1G PC8281-250MG PC8281-5G
APOSPC8281-1GEA 139 EUR
APOSPC8281-1G APOSPC8281-250MG APOSPC8281-5G
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
Fórmula: C₁₃H₁₁BrFNO₂S
Ponto de Fusão: 141…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00169942
Número CAS: 260969-08-2