Print…
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate, Methyl 3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoate
PC8274-100MG PC8274-250MG
APOSPC8274-100MGEA 208 EUR
APOSPC8274-100MG APOSPC8274-250MG
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate 95+%
Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)cinnamate
Fórmula: C₁₁H₈ClF₃O₂
Peso Molecular: 264.628 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01313366
Número CAS: 243977-24-4