Print…
1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8268-25G PC8268-5G
APOSPC8268-25GEA 579 EUR
APOSPC8268-25G APOSPC8268-5G
1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
1H-Nonafluoropentane-1,1-diol
Fórmula: C₅H₃F₉O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784233
Número CAS: 355-30-6