Print…
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8265-1G PC8265-5G
APOSPC8265-1GEA 90.5 EUR
APOSPC8265-1G APOSPC8265-5G
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane) 95+%
Perfluoro(1-iodo-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane)
Fórmula: C₁₈F₃₇IO₅
Peso Molecular: 1126.035 g/mol
Ponto de ebulição: 90 @ 0.4mm °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08460485
Número CAS: 1212223-32-9