Print…
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8258-1G PC8258-5G
APOSPC8258-1GEA 199 EUR
APOSPC8258-1G APOSPC8258-5G
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
4-Chloro-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₄ClF₃O
Ponto de Fusão: 38…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094475
Número CAS: 252004-68-5