4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8248-1G
PC8248-250MG
APOSPC8248-1GEA
632
EUR
APOSPC8248-1G
APOSPC8248-250MG
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzyl alcohol
Fórmula:
C₇H₄BrF₃O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094469 Número CAS: 252004-34-5 |