Print…
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetonitrile
PC8244-1G PC8244-5G PC8244-10G
APOSPC8244-1GEA 101 EUR
APOSPC8244-1G APOSPC8244-5G APOSPC8244-10G
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₈H₄ClF₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094465
Número CAS: 537033-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,II