Print…
2-(Trifluoromethyl)anisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8230-1G PC8230-250MG PC8230-5G
APOSPC8230-1GEA 87 EUR
APOSPC8230-1G APOSPC8230-250MG APOSPC8230-5G
2-(Trifluoromethyl)anisole
2-(Trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₇F₃O
Ponto de Fusão: –14,3…–14.1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142938
Número CAS: 395-48-2
UN: 1993
ADR: 3,III