Print…
3-Chloro-5-fluorophenetole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8161-10G PC8161-1G PC8161-5G
APOSPC8161-10GEA 0 EUR
APOSPC8161-10G APOSPC8161-1G APOSPC8161-5G
3-Chloro-5-fluorophenetole 97%
3-Chloro-5-fluorophenetole
Fórmula: C₈H₈ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672983
Número CAS: 289039-42-5