Print…
1-(2-Amino-4-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8134-1G PC8134-500MG
APOSPC8134-1GEA 799 EUR
APOSPC8134-1G APOSPC8134-500MG
1-(2-Amino-4-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane hydrochloride
1-(2-Amino-4-chlorophenylamino)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]ethane hydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₃Cl₂F₃N₄·ClH
Peso Molecular: 401.642 g/mol
Ponto de Fusão: 205…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00793025
Número CAS: 321385-54-0