Print…
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8129-1G PC8129-500MG
APOSPC8129-1GEA 495 EUR
APOSPC8129-1G APOSPC8129-500MG
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
Ponto de Fusão: 108…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00140838
Número CAS: 321553-32-6