Print…
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: [5-(4-Bromophenyl)sulphonyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
PC8127-1G PC8127-500MG
APOSPC8127-1GEA 1180 EUR
APOSPC8127-1G APOSPC8127-500MG
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₂H₁₀BrF₃N₂O₃S
Ponto de Fusão: 124…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172661
Número CAS: 318469-36-2