Print…
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8087-10G PC8087-25G PC8087-5G
APOSPC8087-10GEA 59.6 EUR
APOSPC8087-10G APOSPC8087-25G APOSPC8087-5G
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1,3-dimethyl-5-fluorobenzene
Fórmula: C₈H₈BrF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864702
Número CAS: 14659-58-6