Print…
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8013-1G PC8013-250MG
APOSPC8013-1GEA 331 EUR
APOSPC8013-1G APOSPC8013-250MG
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fórmula: C₁₀H₉F₆N
Peso Molecular: 257.176 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093012
Número CAS: 127733-47-5