Print…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-ethylbenzylamine
PC7959-1G PC7959-250MG
APOSPC7959-1GEA 703 EUR
APOSPC7959-1G APOSPC7959-250MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Fórmula: C₁₁H₁₁F₆N
Peso Molecular: 271.202 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784287
Número CAS: 685503-45-1