Print…
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7936-2G PC7936-5G PC7936-10G
APOSPC7936-2GEA 121 EUR
APOSPC7936-2G APOSPC7936-5G APOSPC7936-10G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride 98%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine dihydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₉FN₂O·2ClH
Ponto de Fusão: 212…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428570
Número CAS: 537037-78-8