Print…
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7935-1G PC7935-5G
APOSPC7935-1GEA 0 EUR
APOSPC7935-1G APOSPC7935-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol 95%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Fórmula: C₃H₄BrF₃O
Ponto de ebulição: 34 °C (12 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09763638
Número CAS: 311-86-4