Print…
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7931-1G PC7931-250MG PC7931-5G
APOSPC7931-1GEA 468 EUR
APOSPC7931-1G APOSPC7931-250MG APOSPC7931-5G
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
1H,1H,2H,2H,3H,3H,4H,4H-Perfluorodecan-1-ol
Fórmula: C₁₀H₉F₁₃O
Ponto de ebulição: 80 °C (7 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09864675
Número CAS: 39239-79-7