Print…
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7927-25G PC7927-5G PC7927-1G
APOSPC7927-25GEA 592 EUR
APOSPC7927-25G APOSPC7927-5G APOSPC7927-1G
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
1-(Perfluorohexyl)octane
Fórmula: C₁₄H₁₇F₁₃
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784188
Número CAS: 133331-77-8