Print…
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Bromo-6-fluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Bromo-6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
PC7915-1G PC7915-5G
APOSPC7915-1GEA 85.7 EUR
APOSPC7915-1G APOSPC7915-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Bromo-6-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₇BBrFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09475911
Número CAS: 957120-30-8