Print…
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7904-25G PC7904-5G
APOSPC7904-25GEA 1540 EUR
APOSPC7904-25G APOSPC7904-5G
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
(1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl)tris(ethoxy)silane
Fórmula: C₂₀H₁₉F₂₅O₃Si
Ponto de ebulição: 127…128 °C (0,2 mm Hg)
Ponto de Fusão: 46…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368765
Número CAS: 885275-56-9