Print…
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7894-100MG PC7894-50MG
APOSPC7894-100MGEA 0 EUR
APOSPC7894-100MG APOSPC7894-50MG
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
5-Fluoro-DL-tryptophan ethyl ester
Fórmula: C₁₃H₁₅FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09921638
Número CAS: 154170-01-1